922307
Poly(lactide-alt-glycolide)
average Mn 10000, lactide:glycolide 50:50
Synonyme(s) :
PLLA-alt-PGA
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Ratio alimentaire
lactide:glycolide 50:50
Poids mol.
average Mn 10000
Couleur
white to beige
Température de stockage
2-8°C
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable