900289
Poly(L-lactide-co-glycolide)
lactide:glycolide 20:80, viscosity 1.6 dL/g
Synonyme(s) :
PLGA
251,00 $
About This Item
251,00 $
Produits recommandés
Forme
chips or granules
Niveau de qualité
Ratio alimentaire
lactide:glycolide 20:80
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Viscosité
1.6 dL/g
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.