901021
Poly(L-lactide-co-glycolide)
10:90, viscosity 1.7 dL/g
Synonyme(s) :
PLGA
492,00 $
About This Item
492,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
chips
Ratio alimentaire
lactide:glycolide 10:90±5
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Couleur
light yellow to tan
Viscosité
1.4-2.0 dL/g
1.7 dL/g
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable