920223
3,6-Di-tert-butyl-9-(2,6-dimethylphenyl)-10-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acridin-10-ium tetrafluoroborate
≥95%
304,00 $
About This Item
304,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: Photocatalysis
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
B(F)(F)F.[F-].FC(F)(F)c1ccc(cc1)[n+]2c3c(c(c5c2cc(cc5)C(C)(C)C)c4c(cccc4C)C)ccc(c3)C(C)(C)C
InChI
1S/C36H37F3N.BF3.FH/c1-22-10-9-11-23(2)32(22)33-28-18-14-25(34(3,4)5)20-30(28)40(27-16-12-24(13-17-27)36(37,38)39)31-21-26(35(6,7)8)15-19-29(31)33;2-1(3)4;/h9-21H,1-8H3;;1H/q+1;;/p-1
Clé InChI
XITZTMKZLKVHKJ-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable