794171
9-Mesityl-10-methylacridinium tetrafluoroborate
Synonyme(s) :
9-Mesityl-10-methylacridinium tetrafluoroborate, 10-Methyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)acridinium tetrafluoroborate
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: acridinium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Photocatalysis
Activation du photocatalyseur
450 nm
Chaîne SMILES
CC(C=C1C)=CC(C)=C1C2=C3C(C=CC=C3)=[N+](C)C4=CC=CC=C42.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C23H22N.BF4/c1-15-13-16(2)22(17(3)14-15)23-18-9-5-7-11-20(18)24(4)21-12-8-6-10-19(21)23;2-1(3,4)5/h5-14H,1-4H3;/q+1;-1
Clé InChI
KKMWMXQQOIIJIZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Markovnikov and anti-Markovnikov alkene reactivity differences are discussed, highlighting challenges and catalytic advancements.