909181
2,7-Dimethyl-9-mesityl-10-methylacridinium tetrafluoroborate
275,00 $
About This Item
275,00 $
Produits recommandés
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Photocatalysis
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES
[B-](F)(F)(F)F.[n+]1(c2c(c(c4c1ccc(c4)C)c3c(cc(cc3C)C)C)cc(cc2)C)C
Clé InChI
UCBSHEKJRRAYNP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Nicewicz lab focuses on reactive cation radical species for selective reactions, advancing synthesis methodologies for various functional groups.