Principaux documents
917982
Sigma-Aldrich
Tetrapyridyl nickel (ll) dichloride
≥95%
Synonyme(s) :
(NiCl2(py)4
1 G
193,00 $
193,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
193,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H20Cl2N4Ni
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.22
193,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Pf
>300 °C
InChI
1S/4C5H10N.2ClH.Ni/c4*1-2-4-6-5-3-1;;;/h4*1-5H2;2*1H;/q4*-1;;;+6/p-2
Clé InChI
UOXIEMDYDIZJAZ-UHFFFAOYSA-L
Application
Tetrapyridyl nickel (ll) dichloride is a Ni precatalyst used for a variety of cross-coupling reactions.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Andrés García-Domínguez et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(35), 12286-12290 (2019-06-27)
The potential of merging photoredox and nickel catalysis to perform multicomponent alkene difunctionalizations under visible-light irradiation is demonstrated here. Secondary and tertiary alkyl groups, as well as sulfonyl moieties can be added to the terminal position of the double bond
Ryan L Jezorek et al.
Organic letters, 16(24), 6326-6329 (2014-12-04)
A library containing 10 air-stable Ni(II)X(Aryl)(PCy3)2 σ-complexes as precatalysts (X = Cl, Br, OTs, OMs, aryl = 1-naphthyl, 2-naphthyl; X = Cl, 1-acenaphthenyl, 1-(2-methoxynaphthyl), 9-phenanthrenyl, 9-anthracyl) was synthesized and demonstrated to quantitatively cross-couple 2-methoxyphenyl dimethylsulfamate with methyl 4-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane-2-yl)benzoate at 23