Principaux documents
902993
Sigma-Aldrich
(BPhen)Ni(OAc)2.xH2O
250 MG
171,00 $
171,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
171,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H22N2NiO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
509.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
171,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
core: nickel
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Cross Couplings
Pf
>300 °C
Chaîne SMILES 
O=C(O[Ni]OC(C)=O)C.C1(C2=CC=CC=C2)=CC=NC3=C1C=CC4=C3N=CC=C4C5=CC=CC=C5
InChI
1S/C24H16N2.2C2H4O2.Ni/c1-3-7-17(8-4-1)19-13-15-25-23-21(19)11-12-22-20(14-16-26-24(22)23)18-9-5-2-6-10-18;2*1-2(3)4;/h1-16H;2*1H3,(H,3,4);/q;;;+2/p-2
Clé InChI
DONATKZVTHVGHJ-UHFFFAOYSA-L
Application
Catalyst for cross couplings via C-N bond activation
Attention
Store under N2 atmosphere
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Corey H Basch et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(15), 5313-5316 (2017-04-01)
We developed a strategy to harness alkyl amines as alkylating agents via C-N bond activation. This Suzuki-Miyaura cross coupling of alkylpyridinium salts, readily formed from primary amines, is the first example of a metal-catalyzed cross coupling via C-N bond activation
Articles
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.