MilliporeSigma
Catalyseurs à base de nickel
Symbole du nickel dans le tableau périodique des éléments
La catalyse au nickel joue un rôle central dans de nombreuses transformations synthétiques, depuis les réactions de couplage croisé avec formation de liaisons carbone-carbone jusqu'à la réduction des liaisons carbone riches en électrons avec des catalyseurs à base de nickel de Raney. Ces catalyseurs au nickel peuvent présenter différents états d'oxydation : nickel(0), nickel(II), nickel(III) et nickel(IV). Les types de catalyseurs au nickel immédiatement disponibles sont les alliages d'aluminium et de nickel (Al Ni), les hydrates d'ammonium et de nickel, le nickel-cyclooctadiène, les halogénures (chlorures, bromures, fluorures et iodures) de nickel, les nickel-cyclopentadiényles, le nickel métal, les acétylacétonates de nickel et les catalyseurs à base de nickel de Raney (produits de W. R. Grace and Company).
Produits
Trier par pertinence
Afficher 1-20 sur 88
Changer de vue
Afficher 1-20 sur 88
Comparer
Référence du produit
Nom du produit
Description du produit
Tarif
Vous avez consulté les résultats 1-20 sur 88