914797
Birch O-PC™ C0103
≥97%, New Iridium
Synonyme(s) :
2-(2-Ethylhexyl)-6,8,11-tris(4-methoxyphenyl)-1H-peryleno[1,12-efg]isoindole-1,3(2H)-dione, BPI-p-OMePh
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Photocatalysis
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Catégories apparentées
Application
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable