Documents
922641
Sigma-Aldrich
Pr-DMQA[BF4]
≥95%
Synonyme(s) :
Propyl dimethoxyquinacridinium tetrafluoroborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H29BF4N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
500.34
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Photocatalysis
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Température de stockage
−20°C
Application
Pr-DMQA[BF4] is an organic photoredox catalyst for red-light mediated photoreductions and photooxidations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Liangyong Mei et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(28), 12056-12061 (2020-07-01)
Red light has the advantages of low energy, less health risks, and high penetration depth through various media. Herein, a helical carbenium ion (N,N'-di-n-propyl-1,13-dimethoxyquinacridinium (