Principaux documents
926795
Sigma-Aldrich
3CzEPAIPN
≥95%
Synonyme(s) :
2,4,5-Tri(9H-carbazol-9-yl)-6-(ethyl(phenyl)amino)isophthalonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C52H34N6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
742.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Photocatalysis
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
N#CC1=C(N2C(C=CC=C3)=C3C4=C2C=CC=C4)C(C#N)=C(N5C(C=CC=C6)=C6C7=C5C=CC=C7)C(N8C(C=CC=C9)=C9C%10=C8C=CC=C%10)=C1N(CC)C%11=CC=CC=C%11
InChI
1S/C52H34N6/c1-2-55(34-18-4-3-5-19-34)50-41(32-53)49(56-43-26-12-6-20-35(43)36-21-7-13-27-44(36)56)42(33-54)51(57-45-28-14-8-22-37(45)38-23-9-15-29-46(38)57)52(50)58-47-30-16-10-24-39(47)40-25-11-17-31-48(40)58/h3-31H,2H2,1H3
Clé InChI
KTBYFELTOZIXPZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
3CzEPAIPN is cyanoarene-based donor-acceptor photocatalyst.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jinhui Xu et al.
Journal of the American Chemical Society, 143(33), 13266-13273 (2021-08-26)
Since the seminal work of Zhang in 2016, donor-acceptor cyanoarene-based fluorophores, such as 1,2,3,5-tetrakis(carbazol-9-yl)-4,6-dicyanobenzene (4CzIPN), have been widely applied in photoredox catalysis and used as excellent metal-free alternatives to noble metal Ir- and Ru-based photocatalysts. However, all the reported photoredox