905194
10-Ethyl-3,7,8-trimethyl-benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione
≥95%
Synonyme(s) :
Flavin photocatalyst
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Photocatalysis
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Pf
290 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(C1=NC2=CC(C)=C(C)C=C2N(CC)C1=N3)N(C)C3=O
Catégories apparentées
Application
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable