915610
PrPPTNO
≥95%
Synonyme(s) :
2,4,6,8-Tetraoxo-1,3,7,9-tetrapropyl-1,2,3,4,6,7,8,9-octahydropyrimido[5,4-g]pteridine 5-oxide
About This Item
Essai
≥95%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Photocatalysis
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Application
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable