Principaux documents
919349
Sigma-Aldrich
NaDT
Synonyme(s) :
Sodium decatungstate
250 MG
176,00 $
1 G
570,00 $
176,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
176,00 $
1 G
570,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Na4O32W10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
2442.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.22
176,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Photocatalysis
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Application
NaDT is a decatungstate photocatalyst with demonstrated uses in the trifluoromethylation of aliphatic C-H bonds as wells the selective C-H fluorination of unprotected peptides.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Patrick J Sarver et al.
Nature chemistry, 12(5), 459-467 (2020-03-24)
The introduction of a trifluoromethyl (CF3) group can dramatically improve a compound's biological properties. Despite the well-established importance of trifluoromethylated compounds, general methods for the trifluoromethylation of alkyl C-H bonds remain elusive. Here we report the development of a dual-catalytic
Zheliang Yuan et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(39), 12733-12736 (2018-08-08)
Peptides are often ideal ligands for diagnostic molecular imaging due to their ease of synthesis and tuneable targeting properties. However, labelling unmodified peptides with 18 F for positron emission tomography (PET) imaging presents a number of challenges. Here we show