904848
2-Chloro-1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride
≥95%
Synonyme(s) :
1,3-Bis(2,6-di-i-propylphenyl)-2-chloroimidazolium chloride, Chloroimidazolium chloride
205,00 $
About This Item
205,00 $
Produits recommandés
Essai
≥95%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
[Cl+]=C1N(C=CN1c3c(cccc3C(C)C)C(C)C)c2c(cccc2C(C)C)C(C)C.[Cl-]
InChI
1S/C27H36ClN2.ClH/c1-17(2)21-11-9-12-22(18(3)4)25(21)29-15-16-30(27(29)28)26-23(19(5)6)13-10-14-24(26)20(7)8;/h9-20H,1-8H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
JDMACANGISWEGX-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
The Ritter lab currently focuses on fluorination chemistry for late-stage functionalization of complex natural and unnatural products. PhenoFluor™ has been developed as a general reagent for the selective, predictable, direct deoxyfluorination of complex alcohols and phenols.