Documents
660035
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(1-adamantyl)imidazolium tetrafluoroborate
97%
Synonyme(s) :
1,3-Bis(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-1H-imidazolium tetrafluoroborate, N,N′-(Adamantyl)imidazolium tetrafluoroborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H33BF4N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Pf
277-282 °C
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)F.C1[C@H]2C[C@H]3C[C@@H]1CC(C2)(C3)n4cc[n+](c4)C56C[C@@H]7C[C@@H](C[C@@H](C7)C5)C6
InChI
1S/C23H33N2.BF4/c1-2-25(23-12-19-6-20(13-23)8-21(7-19)14-23)15-24(1)22-9-16-3-17(10-22)5-18(4-16)11-22;2-1(3,4)5/h1-2,15-21H,3-14H2;/q+1;-1/t16-,17+,18-,19-,20+,21-,22-,23-;
Clé InChI
KVWCCJYLKCSVME-SVFMDKMYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Metal complex-catalyzed cross-coupling reactions of unactivated substrates introduce diverse phosphine ligands in chemical marketplace.
Emerging class of privileged ligands
A wide range of NHC ligands are commonly available which exhibit high activities.