795291
Phenofluor™ solution
0.1 M in toluene
Synonyme(s) :
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-2,2-difluoro-4-imidazoline
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
0.1 M in toluene
Densité
0.865 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C27H36F2N2/c1-17(2)21-11-9-12-22(18(3)4)25(21)30-15-16-31(27(30,28)29)26-23(19(5)6)13-10-14-24(26)20(7)8/h9-20H,1-8H3
Clé InChI
FQXXWTOSPDVNSG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F
Point d'éclair (°C)
4 °C
Les clients ont également consulté
Articles
PhenoFluor™ enables one-step conversion of phenols to aryl fluorides, facilitating fluorination without pre-activation.
Contenu apparenté
The Ritter lab currently focuses on fluorination chemistry for late-stage functionalization of complex natural and unnatural products. PhenoFluor™ has been developed as a general reagent for the selective, predictable, direct deoxyfluorination of complex alcohols and phenols.
Une boîte à outils de la réaction organique fournit des relations structure-activité permettant des réactions chimiques uniques afin de concevoir et de contrôler de façon optimale la synthèse de petites molécules.