918083
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline nickel (ll) bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H12Br2N2Ni
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.76
Code UNSPSC :
12352200
Produits recommandés
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Pf
>300 °C
Application
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline nickel (ll) bromide is a Ni precatalyst used for a variety of cross-coupling reactions.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qing-Yuan Meng et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 56(43), 13426-13430 (2017-08-24)
We report the efficient carboxylation of bromides and triflates with K2 CO3 as the source of CO2 in the presence of an organic photocatalyst in combination with a nickel complex under visible light irradiation at room temperature. The reaction is