Documents
901632
Sigma-Aldrich
Tetracosane-13C24
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CH3(13CH2)2213CH3
Code UNSPSC :
12352005
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥98% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+24
Chaîne SMILES 
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable