292796
Benzyldimethyltetradecylammonium chloride dihydrate
98%
Synonyme(s) :
N,N-dimethyl-N-tetradecyl-benzenemethanaminium chloride dihydrate
407,00 $
About This Item
407,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
63-65 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cl-].[H]O[H].[H]O[H].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C23H42N.ClH.2H2O/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;;;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H;2*1H2/q+1;;;/p-1
Clé InChI
YLPZVNXGKBIJBW-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
- The synthesis of triazine containing fluoropolymer with linear dielectric properties.[2]
- The preparation of mixed micelle with tetradecyltrimethylammonium (TTAB) and tetradecyltriphenylphosphonium bromides.[3]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable