This product does not contain stabilizer.
639842
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
95%
Synonyme(s) :
1-(2-Bromoethoxy)-2-methoxyethane, 1-Bromo-2-[1-[2-(methyloxy)ethyl]oxy]ethane, 1-Bromo-3,6-dioxaheptane, 2-(2-Methoxyethoxy)ethyl bromide, 2-(2′-Methoxyethoxy)ethyl bromide, 2-Bromoethyl 2-methoxyethyl ether, 7-Bromo-2,5-dioxaheptane
324,00 $
About This Item
324,00 $
Produits recommandés
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
pb
156 °C (lit.)
37-40 °C/0.01 mmHg (lit.)
Densité
1.3600 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COCCOCCBr
InChI
1S/C5H11BrO2/c1-7-4-5-8-3-2-6/h2-5H2,1H3
Clé InChI
HUXJXNSHCKHFIL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68.3 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
Ist dieses Produkt mit Na2CO3 stabilisiert?