Principaux documents
901273
Sigma-Aldrich
1,1′-Carbonyl-13C-di-(1,2,4-triazole)
≥99 atom % 13C, ≥90% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC4H4N6O
Poids moléculaire :
165.12
Code UNSPSC :
12352101
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
≥90% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable