MilliporeSigma
M1694
MPPG
≥97% (NMR), solid
Synonyme(s) :
(RS)-α-Methyl-4-phosphonophenylglycine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H12NO5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.17
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥97% (NMR)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: <4 mg/mL, H2O: <4 mg/mL
SMILES string
CC(N)(C(O)=O)c1ccc(cc1)P(O)(O)=O
InChI
1S/C9H12NO5P/c1-9(10,8(11)12)6-2-4-7(5-3-6)16(13,14)15/h2-5H,10H2,1H3,(H,11,12)(H2,13,14,15)
InChI key
PAONCRJPUQXPRW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Group III/II metabotropic glutamate (mGluR) receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe