Principaux documents
900336
Sigma-Aldrich
Oleic acid-d
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
9-Octadecenoic acid-d
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18DH33O2
Poids moléculaire :
283.47
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥97 atom % D
Essai
≥98% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
O=C(O[2H])CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i/hD
Clé InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-XVGZVJKQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable