05508
Acide oléique
Selectophore™, for ion-selective electrodes, ≥99%
Synonyme(s) :
Acide cis-9-octadécènoïque, Acide élaïnique
182,00 $
About This Item
182,00 $
Produits recommandés
Qualité
for ion-selective electrodes
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 176 °C)
Gamme de produits
Selectophore™
Essai
≥98.5% (GC)
≥99%
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Indice de réfraction
n20/D 1.459 (lit.)
n20/D 1.459
pb
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
Pf
13-14 °C (lit.)
Densité
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
Clé InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter