MilliporeSigma
Passer à
O7805
Oléylamine
technical grade, 70%
Synonyme(s) :
cis-1-Amino-9-octadécène, cis-1-Amino-9-octadécène
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
5 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
30,10 $
100 g
Disponible dès aujourd'huiDeMilliporeSigma Canada Ltd.
57,40 $
500 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
195,00 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.49
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-015-5
Beilstein/REAXYS Number:
1723960
MDL number:
30,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
technical grade
Quality Segment
vapor pressure
8 mmHg ( 135 °C)
assay
70%
composition
primary amine, >98%
refractive index
n20/D 1.4596 (lit.)
bp
348-350 °C (lit.)
mp
18-26 °C (lit.)
density
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCN
InChI
1S/C18H37N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
InChI key
QGLWBTPVKHMVHM-KTKRTIGZSA-N
General description
L′oléylamine (OAm) est une alkyamine primaire à longue chaîne qui se comporte comme un donneur d′électrons à haute température. L′OAm présente une affinité pour les métaux grâce à ses groupements fonctionnels NH2. Des spectres FTIR de l′OAm ont été publiés. L′oléylamine sert d′agent fortement réducteur et de stabilisant dans la synthèse de nanoparticules.
Application
Produit utilisé dans la synthèse chimique et le coiffage de nanoparticules du type Fe3O4, copolymère greffé poly(2-hydroxyéthyl méthacrylate)-poly(ε-caprolactone), dioxyde de titane[1] ou silice mésoporeuse.[2]
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
909831HT-OA100369314
grade
technical grade
grade
-
grade
-
grade
technical grade
assay
70%
assay
-
assay
≥98% (primary amine)
assay
85%
density
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
18-26 °C (lit.)
mp
18-26 °C (lit.)
mp
18-26 °C (lit.)
mp
0-5.0 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.4596 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4596 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4596 (lit.)
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
bp
348-350 °C (lit.)
bp
348-350 °C (lit.)
bp
348-350 °C (lit.)
bp
207 °C/13 mmHg (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oléylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
309.2 °F - closed cup
flash_point_c
154 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. is it fine to store Oleylamine in plastic vials? Does it reacts with plastic or rubber cork present in the glass vials cap?
    1 answer
    1. This product is packaged in amber glass bottles and polypropylene screw caps with EPDM/PTFE liners. Compatibility testing with plastics and/or rubber corks has not been performed. Generally, plastic vials and rubber corks are chemically inert and often nonreactive with most chemicals. However, leaching or degradation cannot be ruled out. It is recommended that this material be stored in the original or similar containers to preserve the quality of the compound.
      Helpful?
  4. Is the O7805 Oleylamine technical grade 70% considered contaminated if the bottle arrived very cloudy?
    1 answer
    1. The material has a melting point between 18 °C and 26 °C, and it is normal for the product to become cloudy or precipitate in cold temperatures. The product is specified as a clear to hazy liquid, and gentle heating can be applied to restore its clarity