Principaux documents
89171
Sigma-Aldrich
6-(Boc-amino)hexyl bromide
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
tert-Butyl N-(6-bromohexyl)carbamate
2.5 G
635,00 $
635,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2.5 G
635,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H22BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
635,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Indice de réfraction
n20/D 1.473
Densité
1.192 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
Boc
amine
bromo
Chaîne SMILES 
O=C(NCCCCCCBr)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H22BrNO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8-12/h4-9H2,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
NXQXVXILNVTMNA-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Autres remarques
Building block for preparing analogs of biologically active compounds[1][2]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
D. Damour et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 6, 1667 -1667 (1996)
T.H. Keller, R. Haener
Helvetica Chimica Acta, 76, 884-884 (1993)
Zaheer Ahmad et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 27(1), 40-54 (2015-10-23)
Tumor microenvironment-responsive nano drug delivery vehicles are gaining mounting attention in the field of biomedical sciences. The hypoxic response of the tumorous cells due to very low partial pressure of oxygen (some time less than 2.5 mm of Hg) in