Principaux documents
17356
Sigma-Aldrich
3-(Boc-amino)propyl bromide
≥96.0% (GC)
Synonyme(s) :
tert-Butyl N-(3-bromopropyl)carbamate
500 MG
195,00 $
2.5 G
654,00 $
195,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
195,00 $
2.5 G
654,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Br(CH2)3NHCO2C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.12
Beilstein:
4176344
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
195,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥96.0% (GC)
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Pf
37-39 °C
Groupe fonctionnel
Boc
amine
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
BrCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C8H16BrNO2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-5-9/h4-6H2,1-3H3,(H,10,11)
Clé InChI
IOKGWQZQCNXXLD-UHFFFAOYSA-N
Application
3-(Boc-amino)propyl bromide can be used as an alkylating reagent for the synthesis of:
  • Benzydamine analogs to be used as activators for soluble guanylate cyclase.[1]
  • N-substituted chromenotriazolopyrimidine, human murine double minute 2 (MDM2) inhibitor.[2]
  • Protected amines from piperidine derivatives to be further used for synthesis of sulfonamide series.[3]
It can also be used for the post-polymerization quaternization of polymers to synthesize functional cationic polymers and antimicrobial agents.[4]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Improvement of the synthesis and pharmacokinetic properties of chromenotriazolopyrimidine MDM2-p53 protein-protein inhibitors.
Beck HP, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21(9), 2752-2755 (2011)
Synthesis and biological evaluation of novel pyrazoles and indazoles as activators of the nitric oxide receptor, soluble guanylate cyclase.
Selwood DL, et al.
Journal of medicinal chemistry, 44(1), 78-93 (2001)
Identification of selective 8-(piperidin-4-yloxy) quinoline sulfone and sulfonamide histamine H1 receptor antagonists for use in allergic rhinitis.
Procopiou PA, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 27(21), 4914-4919 (2017)
Design, syntheses and evaluation of hemocompatible pegylated-antimicrobial polymers with well-controlled molecular structures.
Venkataraman S, et al.
Biomaterials, 31(7), 1751-1756 (2010)