Principaux documents
90303
Sigma-Aldrich
4-(Boc-amino)butyl bromide
technical, ≥90% (AT)
Synonyme(s) :
Carbamic acid, (4-bromobutyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl N-(4-bromobutyl)carbamate
500 MG
173,00 $
2.5 G
578,00 $
173,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
173,00 $
2.5 G
578,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Br(CH2)4NHCO2C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
173,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical
Essai
≥90% (AT)
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Impuretés
~5% 1-boc-pyrrolidine
Groupe fonctionnel
Boc
amine
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
BrCCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C9H18BrNO2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-5-4-6-10/h4-7H2,1-3H3,(H,11,12)
Clé InChI
GKGFAEREWWZBKY-UHFFFAOYSA-N
Application
4-(Boc-amino)butyl bromide can be used:
  • For the synthesis of N-Boc-aminoalkoxyphenyl derivatives, precursor to pharmacophore elements for the treatment of glaucoma.[1]
  • For the synthesis of various aloperine derivatives with potential application as anti-HIV agents.[2]
  • For the modification of 4,5,6,7-tetrabromobenzotriazole (TBB) derivatives to generate improved CK2 inhibitors.[3]
Autres remarques
Building block for the synthesis of natural products and biologically active compounds.[4][5]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Structure Optimization of Aloperine Derivatives as HIV-1 Entry Inhibitors.
Dang Z, et al.
ACS Medicinal Chemistry Letters, 8(11), 1199-1203 (2017)
Synthesis, biological activity and structural study of new benzotriazole-based protein kinase CK2 inhibitors.
Swider R, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(89), 72482-72494 (2015)
Identification of bivalent ligands with melatonin receptor agonist and fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibitory activity that exhibit ocular hypotensive effect in the rabbit.
Spadoni G, et al.
Journal of medicinal chemistry, 61(17), 7902-7916 (2018)
H. Ina et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 1023 -1023 (1995)
D.L. Selwood et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 4, 78-78 (2001)