Principaux documents
861545
Sigma-Aldrich
N10-(Trifluoroacetyl)pteroic acid
95%
Synonyme(s) :
4-[[(2-Amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl](2,2,2-trifluoroacetyl)amino]benzoic acid, N10-Trifluoroacetylpteroic acid
25 MG
165,00 $
165,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
165,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H11F3N6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
165,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Pf
270 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES 
Nc1nc(O)c2nc(CN(c3ccc(cc3)C(O)=O)C(=O)C(F)(F)F)cnc2n1
InChI
1S/C16H11F3N6O4/c17-16(18,19)14(29)25(9-3-1-7(2-4-9)13(27)28)6-8-5-21-11-10(22-8)12(26)24-15(20)23-11/h1-5H,6H2,(H,27,28)(H3,20,21,23,24,26)
Clé InChI
IJGIHDXKYQLIMA-UHFFFAOYSA-N
Application
N10-(Trifluoroacetyl)pteroic acid is a structural component of folic acid.[1] It can be used as a precursor to synthesize folic acid derivatives,[2] γ-azido modified folic acid,[3] and pteroyl-γ-glutamate-cysteine.[4]
Autres remarques
Remainder DMF
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Pteroyl-γ-glutamate-cysteine synthesis and its application in folate receptor-mediated cancer cell targeting using folate-tethered liposomes.
Zhang Y, et al.
Analytical Biochemistry, 332(1), 168-177 (2004)
The facile synthesis of multifunctional PAMAM dendrimer conjugates through copper-free click chemistry.
Huang B, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 22(9), 3152-3156 (2012)
Self?Assembly of Folic Acid Derivatives: Induction of Supramolecular Chirality by Hierarchical Chiral Structures.
Kamikawa Y, et al.
Chemistry?A European Journal , 10(23), 5942-5951 (2004)
Chun-Yen Ke et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(20), 7421-7426 (2005-05-19)
The cell membrane folate receptor is a potential molecular target for tumor-selective drug delivery. To probe structural requirements for folate receptor targeting with low molecular weight radiometal chelates, specifically the role of the amino acid fragment of folic acid (pteroylglutamic