857300
(1R)-(+)-Camphor
98%
Synonyme(s) :
(+)-Camphor, (1R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5.24 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
4 mmHg ( 70 °C)
Pureté
98%
Forme
powder
Activité optique
[α]25/D +44.1°, c = 10 in ethanol
Température d'inflammation spontanée
870 °F
Limite d'explosivité
3.5 %
Pf
179-181 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[C@@]1(CC2)C(C)(C)[C@H]2CC1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
Clé InChI
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Application
It may also be used to synthesize:
- {N,N′-bis[(1R,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-1,2-ethanediamine}, a C2-symmetrical diamine
- chiral oxazaborolidines
- (-)-(1R,2R)-1,2-dihydroxy-3,3-dimethylnorbornane
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges