310697
Cellulose
microcrystalline, powder, 20 μm
Synonyme(s) :
Cellulose powder, Cotton linters
About This Item
Produits recommandés
Forme
microcrystalline
powder
Taille des particules
20 μm
pH
5-7 (11 wt. %)
Masse volumique apparente
0.5 g/mL (25°C)
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
Clé InChI
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable