Principaux documents
807885
Sigma-Aldrich
Ac-Tle-OH
Synonyme(s) :
(2S)-2-Acetamido-3,3-dimethylbutanoic acid, N-α-Acetyl-L-tert-leucine, N-Acyl-tert-Leucine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
95%
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
230 °C
Chaîne SMILES 
O=C(O)[C@H](C(C)(C)C)NC(C)=O
InChI
1S/C8H15NO3/c1-5(10)9-6(7(11)12)8(2,3)4/h6H,1-4H3,(H,9,10)(H,11,12)/t6-/m1/s1
Clé InChI
WPPXAQGLXQAVTE-ZCFIWIBFSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.