Principaux documents
794279
Sigma-Aldrich
Chloro(2-methylphenyl)bis(triphenylphosphine)nickel(II)
Synonyme(s) :
Buchwald Nickel Cross-Coupling Catalyst Precursor, [Bis(triphenylphosphine)](o-tolyl)chloronickel
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C43H37ClNiP2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
709.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: nickel
reagent type: catalyst
Pf
195-200 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[Ni]C1=CC=CC=C1C.P(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.P(C5=CC=CC=C5)(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7
InChI
1S/2C18H15P.C7H7.ClH.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2*1-15H;2-5H,1H3;1H;/q;;;;+1/p-1
Clé InChI
QVGJKVLYWZGANE-UHFFFAOYSA-M
Application
Product is a precursor to the synthesis of an air-stable Ni-precatalyst developed by Buchwald and coworkers.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.