237116
Bis(triphenylphosphine)nickel(II) dichloride
synthesis grade
Synonyme(s) :
NiCl2(PPh3)2, Dichlorobis(triphenylphosphine)nickel(II), Nickel(II)bis(triphenylphosphine) dichloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
synthesis grade
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: nickel
reagent type: catalyst
Pf
250 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Ni]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
ZBRJXVVKPBZPAN-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.