Principaux documents
360023
Sigma-Aldrich
o-Tolylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
Synonyme(s) :
2-Methylphenylmagnesium chloride
100 ML
120,00 $
800 ML
524,00 $
120,00 $
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
120,00 $
800 ML
524,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4MgCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.89
Beilstein:
3537703
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
120,00 $
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
1.0 M in THF
Densité
0.956 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1[Mg]Cl
InChI
1S/C7H7.ClH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
DSJSQDNPAOUFOJ-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
3.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-16 °C - closed cup
Oleg V Larionov et al.
Organic letters, 16(3), 864-867 (2014-01-15)
A one-step transformation of heterocyclic N-oxides to 2-alkyl-, aryl-, and alkenyl-substituted N-heterocycles is described. The success of this broad-scope methodology hinges on the combination of copper catalysis and activation by lithium fluoride or magnesium chloride. The utility of this method