Principaux documents
769525
Sigma-Aldrich
Yttrium fluoride
granular, ≤1 mm
Synonyme(s) :
Yttrium(III) fluoride
25 G
270,00 $
270,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
270,00 $
About This Item
Formule linéaire :
YF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.23
270,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Forme
granular
Impuretés
≤0.1% PBB (polybrominated biphenyls)
≤0.1% PBDE (polybrominated diphenyl ethers)
≤0.2% O (Oxygen)
Taille des particules
≤1 mm
<1 mm, coeff var ≥90%
Densité
4.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Cd: ≤0.01%
Co: ≤0.001%
Cr: ≤0.001%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
Hg: ≤0.1%
Mn: ≤0.001%
Pb: ≤0.1%
Chaîne SMILES 
F[Y](F)F
InChI
1S/3FH.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Application
Fluorides of rare earths find applications in anti-reflective coatings. They are also used in synthesis of luminescent bio-imaging probes.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Chemical processing for inorganic fluoride and oxyfluoride materials having optical functions
Fujihara, S. and Tokumo, K.
Journal of Fluorine Chemistry, 130(12), 1106-1110 (2009)
Dual-Modality in Vivo Imaging Using Rare-Earth Nanocrystals With Near-Infrared to Near-Infrared (NIR-to-NIR) Upconversion Luminescence and Magnetic Resonance Properties
Zhou, J., et al.
Biomaterials, 31(12), 3287-3295 (2010)