Principaux documents
311464
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) fluoride
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Tetraluorozirconium, Zirconium tetrafluoride
25 G
178,00 $
100 G
394,00 $
178,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
178,00 $
100 G
394,00 $
About This Item
Formule linéaire :
ZrF4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
178,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: zirconium
Impuretés
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
910 °C (lit.)
Densité
4.43 g/mL (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
F[Zr](F)(F)F
InChI
1S/4FH.Zr/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Clé InChI
OMQSJNWFFJOIMO-UHFFFAOYSA-J
Application
The addition of zirconium(IV) fluoride (ZrF4) to polymeric calcium phosphate cements is known to change its setting behaviour.[1]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Polymeric calcium phosphate cements: setting reaction modifiers
Miyazaki K, et al.
Dental Materials : Official Publication of the Academy of Dental Materials, 9(1), 46-50 (1993)