439649
Thulium(III) chloride
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Thulium trichloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: thulium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES
Cl[Tm](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Tm/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
ILOTUXNTERMOJL-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Description générale
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.