Principaux documents
432105
Sigma-Aldrich
Scandium(III) fluoride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Scandium trifluoride
1 G
528,00 $
528,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
528,00 $
About This Item
Formule linéaire :
ScF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.95
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
528,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: scandium
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Chaîne SMILES 
F[Sc](F)F
InChI
1S/3FH.Sc/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
OEKDNFRQVZLFBZ-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.