Principaux documents
451363
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) chloride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Yttrium trichloride
10 G
174,00 $
50 G
626,00 $
174,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
174,00 $
50 G
626,00 $
About This Item
Formule linéaire :
YCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai:
99.99% trace metals basis
Qualité:
anhydrous
Forme:
powder
174,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: yttrium
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Pf
721 °C (lit.)
Densité
2.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Y](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
Description générale
Yttrium(III) chloride is used as a precursor to synthesize yttrium-based nanomaterials such as yttrium aluminum garnet nanopowder[1] and organometallic yttrium complexes[2]. These materials find application in the field of catalysis, electroluminescent devices, and superconductors.[3]
Application
  • Efficient sky-blue perovskite light-emitting diodes via photoluminescence enhancement: This study demonstrates how adding yttrium (III) chloride to a perovskite mixture enhances photoluminescence quantum efficiency, significantly improving the performance of perovskite light-emitting diodes (Wang et al., 2019).
  • Yttrium complexation and hydration in chloride-rich hydrothermal fluids: A combined study using molecular dynamics and X-ray absorption spectroscopy to understand yttrium′s complexation and hydration in chloride-rich hydrothermal environments (Guan et al., 2020).
Caractéristiques et avantages
Will react with potassium alkoxotitanates to form precursors to novel titanium-containing ceramics
À utiliser avec
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Yttrium aluminum garnet nanopowders produced by liquid-feed flame spray pyrolysis (LF-FSP) of metalloorganic precursors
Julien Marchal, et al
Chemistry of Materials, 16, 822-831 (2004)
Anhydrous scandium, yttrium, lanthanide and actinide halide complexes with neutral oxygen and nitrogen donor ligands
Shashank Mishra
Coordination Chemistry Reviews, 252, 1996-2025 (2008)
Single-Component Polymerization Catalysts for Ethylene and Styrene: Synthesis, Characterization, and Reactivity of Alkyl and Hydrido Yttrium Complexes Containing a Linked Amido- Cyclopentadienyl Ligand
Kai C Hultzsch, et al.
Organometallics, 19, 228-243 (2000)
Masakazu Kawashita et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 21(6), 1837-1843 (2010-03-17)
Porous Y2O3 microparticles 500 microm in size were obtained, when 1 wt%-ammonium alginate aqueous solution was dropped into 0.5 M-YCl3 aqueous solution by a Pasteur pipette and the resultant gel microparticles were heat-treated at 1100 degrees C. Small pores less
Hongguang Liu et al.
PloS one, 5(3), e9470-e9470 (2010-03-09)
Optical imaging (OI) techniques such as bioluminescence and fluorescence imaging have been widely used to track diseases in a non-invasive manner within living subjects. These techniques generally require bioluminescent and fluorescent probes. Here we demonstrate the feasibility of using radioactive
Articles
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.