Principaux documents
763047
Sigma-Aldrich
XantPhos-Pd-G2
Synonyme(s) :
Chloro[(4,5-bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene)-2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II)
500 MG
160,00 $
2 G
488,00 $
5 G
844,00 $
160,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
160,00 $
2 G
488,00 $
5 G
844,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C51H42ClNOP2Pd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
888.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
160,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Caractéristiques
generation 2
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Pf
188-196 (decomposition)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.CC3(C)c4cccc(P(c5ccccc5)c6ccccc6)c4Oc7c(cccc37)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/C39H32OP2.C12H10N.ClH.Pd/c1-39(2)33-25-15-27-35(41(29-17-7-3-8-18-29)30-19-9-4-10-20-30)37(33)40-38-34(39)26-16-28-36(38)42(31-21-11-5-12-22-31)32-23-13-6-14-24-32;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h3-28H,1-2H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
Clé InChI
XVPHXQHDHZRAJL-UHFFFAOYSA-M
Application
XantPhos-Pd-G2 is a second generation palladium precatalyst with improved reactivity in palladium-catalyzed C-N cross-coupling reactions.[1][2]
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
11C?Acetylation of Amines with [11C] Methyl Iodide with Bis (cyclopentadienyldicarbonyliron) as the CO Source.
Dahl K and Nordeman P
European Journal of Organic Chemistry, 2017(38), 5785-5788 (2017)
Nanomole-scale high-throughput chemistry for the synthesis of complex molecules.
Santanilla A B, et al.
Science, 347(6217), 49-53 (2015)
Articles
Buchwald precatalysts and ligands are bulky electron-rich dialkylbiaryl phospine-based catalysts and structurally related ligands that improve reactivity in Pd-catalyzed cross - coupling reactions
Contenu apparenté
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.