762474
Glu-Leu-(Pro-13C5,15N)-(Pro-13C5,15N)-Val-Lys-Ile-His-Cys-Ser trifluoroacetate salt
≥99% 13C, ≥98% 15N, ≥95% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥99% 13C
≥98% 15N
Essai
≥95% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Changement de masse
M+12
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(N[C@@H](C(C)C)C(N[C@@H](CCCCN)C(N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(N[C@@H](CS)C(N[C@@H](CO)C(O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)[13C@@H]2[13CH2][13CH2][13CH2][15N]2[13C]([13C@H]3[15N]([13C]([C@H](CC(C)C)NC([C@H](CCC(O)=O)N)=O)=O)[13CH2][13CH2][13CH2]3)=O.OC(
InChI
1S/C50H83N13O14S.C2HF3O2/c1-7-28(6)40(47(73)56-32(21-29-22-53-25-54-29)43(69)59-35(24-78)44(70)58-34(23-64)50(76)77)61-42(68)31(12-8-9-17-51)55-46(72)39(27(4)5)60-45(71)36-13-10-18-62(36)49(75)37-14-11-19-63(37)48(74)33(20-26(2)3)57-41(67)30(52)15-16-38(65)66;3-2(4,5)1(6)7/h22,25-28,30-37,39-40,64,78H,7-21,23-24,51-52H2,1-6H3,(H,53,54)(H,55,72)(H,56,73)(H,57,67)(H,58,70)(H,59,69)(H,60,71)(H,61,68)(H,65,66)(H,76,77);(H,6,7)/t28-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,39-,40-;/m0./s1/i10+1,11+1,13+1,14+1,18+1,19+1,36+1,37+1,48+1,49+1,62+1,63+1;
Clé InChI
WVPRNISJZSUUHW-QLZRCDMKSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable