Principaux documents
762466
Sigma-Aldrich
Tyr-Glu-Asn-(Pro-13C5,15N)-Arg-Asn-Val-Gly-Ser trifluoroacetate salt
≥99% 13C, ≥98% 15N, ≥95% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
YENP(13C515N)RNVGS
Poids moléculaire :
1025.03
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥99% 13C
≥98% 15N
Essai
≥95% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Changement de masse
M+6
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(N[C@@H](CC(N)=O)C([15N]1[13C@@H]([13CH2][13CH2][13CH2]1)C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N[C@@H](CC(N)=O)C(N[C@@H](C(C)C)C(NCC(N[C@@H](CO)C(O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)[C@H](CC2=CC=C(C=C2)O)N.OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C43H66N14O16.C2HF3O2/c1-20(2)34(40(70)50-18-32(62)51-28(19-58)42(72)73)56-38(68)26(16-30(45)60)54-36(66)24(5-3-13-49-43(47)48)53-39(69)29-6-4-14-57(29)41(71)27(17-31(46)61)55-37(67)25(11-12-33(63)64)52-35(65)23(44)15-21-7-9-22(59)10-8-21;3-2(4,5)1(6)7/h7-10,20,23-29,34,58-59H,3-6,11-19,44H2,1-2H3,(H2,45,60)(H2,46,61)(H,50,70)(H,51,62)(H,52,65)(H,53,69)(H,54,66)(H,55,67)(H,56,68)(H,63,64)(H,72,73)(H4,47,48,49);(H,6,7)/t23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,34-;/m0./s1/i4+1,6+1,14+1,29+1,57+1;
Clé InChI
BRALCSSLGYRZJY-JOACJLRBSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable