Documents
MSPS002
Sigma-Aldrich
SILuPep GLP-1 active
synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled
About This Item
Code UNSPSC :
23201100
Nomenclature NACRES :
NA.24
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Couleur
off-white
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Remarque sur l'analyse
General Description
SILuPep GLP-1 Active is a synthetic, stable isotope-labeled human peptide.
Sequence
HAEGTFTSDVSSY-Leu(U13C6)-EGQAAKEFIAW-Leu(U13C6)-VKGR-NH2
Terminal modifications: N-Term: [H]
Length (residues): 30
Label Incorporation
>= 98% as determined by mass spectrometry
Informations légales
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable