MSST0064
SILu™Prot Insulin, human
recombinant, expressed in Pichia pastoris, SIL MS Protein Standard, 15N -labeled
Synonyme(s) :
in situ Proximity Ligation Assay reagent, Insulin
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in Pichia pastoris
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
dry pellets
Puissance
≥97% (Heavy amino acids incorporation efficiency by MS)
Adéquation
suitable for mass spectrometry (standard)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... INS(3630)
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
B chain: FVNQHLCGSHLVEALYLVCGERGFFYTPKT
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable