403547
3,6-Di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine
96%
111,00 $
About This Item
111,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
solid
Pf
225 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
c1ccc(nc1)-c2nnc(nn2)-c3ccccn3
InChI
1S/C12H8N6/c1-3-7-13-9(5-1)11-15-17-12(18-16-11)10-6-2-4-8-14-10/h1-8H
Clé InChI
JFBIRMIEJBPDTQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Preparation of mononuclear, cyclic tetranuclear, and 1-D helical-chain Cu(II) complexes, via metal-assisted hydrolysis.[5]
- Synthesis of novel cyclic tetranuclear ZnII complex.[6]
- Synthesis of substituted 3,6-di(2-pyridyl)pyridazines, via inverse electron demand Diels Alder reaction with alkenes or alkynes.[4]
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable