Principaux documents
761265
Sigma-Aldrich
2′-Dicyclohexylphosphino-2-methoxy-1-phenylnaphthalene
97%
Synonyme(s) :
Dicyclohexyl(2-(2-methoxynaphthalen-1-yl)phenyl)phosphine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C29H35OP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
155-160 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
COc1ccc2ccccc2c1-c3ccccc3P(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C29H35OP/c1-30-27-21-20-22-12-8-9-17-25(22)29(27)26-18-10-11-19-28(26)31(23-13-4-2-5-14-23)24-15-6-3-7-16-24/h8-12,17-21,23-24H,2-7,13-16H2,1H3
Clé InChI
JOSMCDDTSORSFI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable