Principaux documents
760633
Sigma-Aldrich
4′-Bromo-4-mercaptobiphenyl
Synonyme(s) :
4′-Bromo-[1,1′-biphenyl]-4-thiol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H9BrS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Pf
149-157 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Sc1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H9BrS/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8,14H
Clé InChI
JHPVDDGUGQROJG-UHFFFAOYSA-N
Application
It is used in functionalization of nanoparticles and assists in formimg self assembled monolayers (SAM)
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F
Point d'éclair (°C)
100 °C
Les clients ont également consulté
Novel One-Phase Synthesis of Thiol-Functionalized Gold,
Palladium, and Iridium Nanoparticles Using Superhydride
Yee CK, et al
Langmuir, 15, 3486-3491 (1999)